Learn More
Dicloro[bis(difenilfosfinofenil)éter]paladio(II), 14,8 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486655 5 g 5 g
15476655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044977.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 205319-06-8 | C36H28Cl2OP2Pd | 715.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205319-06-8
Fórmula molecular C36H28Cl2OP2Pd
Peso molecular (g/mol) 715.89
Número MDL MFCD09953446
Clave InChI QZIOEBWDZNUTLZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii, dichloro bis 2-diphenylphosphino phenyl ether palladium ii, bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii dichloride, dichloro bis diphenylphosphinophenyl ether palladium ii , pd, oxydi 2,1-phenylene bis diphenylphosphane-dichloropalladium 1/1, palladium chloride; 2-2-diphenylphosphanyl phenoxy phenyl diphenylphosphane
PubChem CID 11377567
Nombre IUPAC dicloropaladio; [2-(2-difenilfosfoilfenoxi)fenil]-difenilfosfano
SMILES Cl[Pd++]Cl.O(C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro[bis (diphenylphosphinophenyl)ether]palladium (II)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,8%