Learn More
Dicloro[bis(diciclohexilfosfino)propano]paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dichloro[bis(dicyclohexylphosphino)propane]palladium(II) |
| CAS | 1041005-52-0 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C27H52Cl2P2Pd+2 |
| Número MDL | MFCD14155689 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | dichloro bis dicyclohexylphosphino propane palladium ii, pdcl2 dcypp, bis dicyclohexylphosphino propane dibromopalladium ii |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in dichloromethane and chloroform. |
| Clave InChI | JLEVAMQVDDHWOI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4.Cl[Pd]Cl |
| Show More |