Learn More
Dicloro[9,9-dimetil-4,5-bis(difenilfosfino)xanteno]paladio(II), 14,1 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465025 1 g 1 g
15475025 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046665.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 205319-10-4 | C39H32Cl2OP2Pd | 755.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 205319-10-4
Fórmula molecular C39H32Cl2OP2Pd
Peso molecular (g/mol) 755.95
Número MDL MFCD14155707
Clave InChI MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride
PubChem CID 86280406
Nombre IUPAC (5-difenilfosfanil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano; paladio(2+); dicloruro
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Punto de fusión 280°C to 287°C (decomposition)
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 755.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,1%
Forma física Sólido cristalino