Learn More
Dicloro(1,5-ciclooctadieno)rutenio(II), polímero, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) |
| Nombre de nota | Polymer |
| Punto de fusión | 200°C (decomposition) |
| Color | Marrón a negro |
| Cantidad | 5 g |
| Forma física | Polvo |