Learn More
Dicloro(1,5-ciclooctadieno)rutenio(II), polímero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305998 1 g 1 g
11315998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010494.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50982-12-2 | C8H12Cl2Ru | 280.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50982-12-2
Fórmula molecular C8H12Cl2Ru
Peso molecular (g/mol) 280.15
Número MDL MFCD00171304
Clave InChI DMRVBCXRFYZCPR-PHFPKPIQSA-L
Sinónimo dichloro cycloocta-1,5-diene ruthenium ii, dichloro 1,5-cyclooctadiene ruthenium ii, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; dichlororuthenium
PubChem CID 91884784
Nombre IUPAC (5Z)-cicloocta-1,5-dieno; diclororutenio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
Nombre de nota Polymer
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Color Marrón a negro
Cantidad 1 g
Forma física Polvo