Learn More
Dicloro(1,5-ciclooctadieno)platino(II), Pt 51,6-52,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387527 0.25 g 0.25 g
11397527 1 g 1 g
11377527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012739.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12080-32-9 | C8H12Cl2Pt | 374.17 g/mol
it is used in Hydrosilyation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12080-32-9
Fórmula molecular C8H12Cl2Pt
Peso molecular (g/mol) 374.17
Número MDL MFCD00012413
Clave InChI VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Sinónimo dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
PubChem CID 6436378
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; platino(2+); dicloruro
SMILES Cl[Pt]Cl.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 51,6 a 52,6 %
Forma física Sólido