Learn More
Diclorona, TRC
Código de producto. 30132890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132890 250 mg 250 miligramos
30012278 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431755250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7008-26-6
Fórmula molecular C21 H26 Cl2 O4
Peso molecular (g/mol) 413.33
Sinónimo (11β)-9,11-Dichloro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-Dichloro-17,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α,11β-Dichloro-17α,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione;
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,13S,14S,17R)-9,11-dicloro-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13-dimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES C[C@]12CC(Cl)[C@@]3(Cl)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorisone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26Cl2O4/c1-18-7-5-13(25)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-24)19(14,2)10-16(22)21(15,18)23/h5,7,9,14-16,24,27H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16?,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1208