Learn More
Dichlorisone acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16484587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484587 50 mg 50 miligramos
16458698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1383
MedChemExpress Dichlorisone acetate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid used as an anti-inflammatory agent.
Dichlorisone acetate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid used as an anti-inflammatory agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorisone acetate
CAS 79-61-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28Cl2O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.35 mg/mL (9.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](Cl)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 455.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.37
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation