Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de cloranfenicol con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) (deshidratado)
Descripción
Aísle y cuente levaduras y mohos asociados al deterioro de los alimentos con la base de agar de cloranfenicol con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™, de acuerdo con la norma ISO 21527-1: 2008. La base de agar de cloranfenicol con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) está diseñada especialmente para suprimir el crecimiento de la proliferación de moho y de las bacterias al mismo tiempo que fomenta el crecimiento de especies que no se pueden aislar en agar de cloranfenicol con rosa de bengala o agar de patata y dextrosa acidificado.
- Cumple la norma ISO 21527-1: 2008.
- Selectivo para levaduras y mohos viables en muestras de alimentos.
La introducción del cloranfenicol en este medio suprime el crecimiento bacteriano, lo que permite que crezcan mohos y levaduras. La inhibición de la proliferación de mohos y la limitación del tamaño de las colonias da lugar a una mejora del recuento y la detección. La reducción del pH del agar DRBC (ISO) aumenta la inhibición de levaduras mediante la rosa de bengala.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
| Descripción | Base de agar de cloranfenicol con rosa de bengala y diclorán (DRBC) (ISO) (deshidratado) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |