Learn More
Dicloramina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloramine B |
| CAS | 473-29-0 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2NO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-9(8)12(10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | ClN(Cl)S(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-diclorobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 226.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.9418 |