Learn More
Dicloralfenazona, TRC
Código de producto. 30369883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369883 25 mg
30371863 10 mg
30372352 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43170025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-30-8
Fórmula molecular C11 H12 N2 O . 2 C2 H3 Cl3 O2
Peso molecular (g/mol) 519.03
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-, compd. with 2,2,2-trichloro-1,1-ethanediol (1:2), Antipyrine, compd. with chloral hydrate (1:2) (6CI,8CI), 1,1-Ethanediol, 2,2,2-trichloro-, compd. with 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one (2:1) (9CI), Chloral hydrate, compd. with antipyrine (2:1) (8CI), Bihypnal, Bonadorm, Dichloralantipyrin, Dichloralantipyrine, Dichloralphenazone, Dormuphar, Dormwell, Ibiodorm, Kloralfenazon, Sedor, Sominat, Welldorm
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona; 2,2,2-tricloroetano-1,1-diol
SMILES CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2.OC(O)C(Cl)(Cl)Cl.OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloralphenazone CIV
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O.2C2H3Cl3O2/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10;2*3-2(4,5)1(6)7/h3-8H,1-2H3;2*1,6-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.9347