Learn More
Dichlobentiazox, TRC
Código de producto. 30386474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386474 250 mg
30381066 25 mg
30368969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434403250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957144-77-3
Fórmula molecular C11 H6 Cl2 N2 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 349.21
Sinónimo 3-[(3,4-Dichloro-5-isothiazolyl)methoxy]-1,2-benzisothiazole 1,1-dioxide, Dichlobentiazox
Nombre IUPAC 3-[(3,4-dicloro-1,2-tiozol-5-il)metaxi]-1,2-benzotiazol 1,1-dióxido
SMILES Clc1nsc(COC2=NS(=O)(=O)c3ccccc23)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlobentiazox
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6Cl2N2O3S2/c12-9-7(19-14-10(9)13)5-18-11-6-3-1-2-4-8(6)20(16,17)15-11/h1-4H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.9197