Learn More
Diclobenil, LoGiCal
Código de producto. 30457401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457401 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457401 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2570.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlobenil
CAS 1194-65-6
Nombres de analitos o componentes Dichlobenil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H3 Cl2 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzonitrile, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Clc1cccc(Cl)c1C#N
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzonitrilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 172.01
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,9643 g/mol