Learn More
Dicarbonilacetilacetonato rodio(i), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477402 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10167083 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363955000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14874-82-9
Fórmula molecular C7H7O4Rh
Peso molecular (g/mol) 258.03
Número MDL MFCD00009884
Clave InChI BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Punto de fusión 154.0°C to 156.0°C
Color Verde rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.04
Forma física Agujas o copos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.