Learn More
Dicarbonilo(2,4-pentanodionato)rodio(i), cristalino verde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480221 250 mg 250 miligramos
11343698 1 g 1 g
11353698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480221 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039295.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14874-82-9 | C7H7O4Rh | 258.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14874-82-9
Fórmula molecular C7H7O4Rh
Peso molecular (g/mol) 258.03
Número MDL MFCD00009884
Clave InChI BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Sinónimo (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Acetylacetonatorhodium(I) dicarbonyl
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) bis(methanidylidyneoxidanium) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicarbonyl(2, 4-pentanedionato)rhodium(I)
Punto de fusión 144°C to 147° (sublimation)
Color Verde
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.04
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)