Learn More
Dicarbonilo(2,4-pentanedionato)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
15431537 0.5 g 0.50 g
1 options
Código de producto. 15431537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039411.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium(I)
CAS 14023-80-4
Fórmula molecular C7H7IrO4
Número MDL MFCD00049135
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3466
Sinónimo acetylacetonato dicarbonyliridium i, dicarbonyl 2,4-pentanedionato iridium
Clave InChI DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
SMILES [Ir+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Nombre IUPAC monóxido de carbono; (E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona; iridio
Peso molecular (g/mol) 347.35
PubChem CID 71311471
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.35
Forma física cristalino/a/s