Learn More
Dicamba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicamba |
| CAS | 1918-00-9 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | o-Anisic acid, 3,6-dichloro- (8CI), 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, 2,5-Dichloro-6-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-3,6-dichlorobenzoic acid, 3,6-Dichloro-o-anisic acid, Aviator, Banvel, Banvel 480, Banvel 70WP, Banvel SGF, Celebrity B, DC, Dianat, Dicamba, MDBA, Mais Banvel WG, Mediben, Vanquish, Velsicol 58CS11, Velsicol Compound R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 221.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9694 |