Learn More
Dicamba-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316462 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316462 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12260300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichlorosalicylic acid
CAS 3401-80-7
Nombres de analitos o componentes 3,6-Dichlorosalicylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1c(O)c(Cl)ccc1Cl
Nombre IUPAC Ácido 3,6-dicloro-2-hidroxibenzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 207.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9537 g/mol