Learn More
Dicamba-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dicamba-d3 |
| CAS | 349553-95-3 |
| Fórmula molecular | C8 2H3 H3 Cl2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,6-dichloro-2-(methoxy-d3)- (9CI), Dicamba D3 (methoxy D3), Dicamba-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,6-dicloro-2-(trideuteriometoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.9882 |