Learn More
Dicamba-5-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30323260 1 mL
1 options
Código de producto. 30323260 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA12260500AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicamba-5-hydroxy
CAS 7600-50-2
Nombres de analitos o componentes Dicamba-5-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H6 Cl2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo o-Anisic acid, 3,6-dichloro-5-hydroxy- (8CI), 3,6-Dichloro-5-hydroxy-o-anisic acid, 5-Hydroxy-3,6-dichloro-o-anisic acid, 5-Hydroxydicamba, Benzoic acid, 2,5-dichloro-3-hydroxy-6-methoxy-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O4/c1-14-7-3(9)2-4(11)6(10)5(7)8(12)13/h2,11H,1H3,(H,12,13)
Tipo de solución Single Solution
SMILES COc1c(Cl)cc(O)c(Cl)c1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,5-dicloro-3-hidroxi-6-metoxibenzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 237.04
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9643 g/mol