Learn More
Óxido de dibutilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194380 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10194380 500 g Frasco de plástico 500 GR
10513741 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10194380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179365000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-08-6
Fórmula molecular C8H18OSn
Peso molecular (g/mol) 248.92
Número MDL MFCD00001992
Clave InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
Nombre IUPAC dibutilo(oxo)estaño
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyltin oxide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2Sn(=O)
Cantidad 500 g
Beilstein 04, I, 588
Fieser 05,188; 09,141; 10,123; 12,160; 13,53; 15,116; 16,112
Índice Merck 15, 3048
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyltin oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.