Learn More
Dimetóxido de dibutilestaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyltin Dimethoxide |
| CAS | 1067-55-6 |
| Fórmula molecular | C10H24O2Sn |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2 |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | dibutil(dimetoxi)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 295.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0798 |