Learn More
Dilaurato de dibutilestaño, TRC
Código de producto. 30373148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30373148 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30373148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD429573250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyltin Dilaurate
CAS 77-58-7
Fórmula molecular C32 H64 O4 Sn
Cantidad 250 mg
Sinónimo Dibutyltin dilaurate (6CI), Stannane, dibutylbis(lauroyloxy)- (8CI), Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (9CI), Tin, dibutylbis(lauroyloxy)- (7CI), Lauric acid, dibutylstannylene deriv. (8CI), A 201, ADK Stab BT 11, Addocat 201, Addocat 210, Advastab T 12P, BL 42A, BNT-CAT 425, BT 11, BT 18, BXX 3778, Baerostab DBTL/C, Butynorate, C 101, C 101 (stabilizer), CAT 11, CAT 11 (catalyst), CM-A, CP, CP (catalyst), Cata-Chek 820, Cotin 200, D 22, D 7103, D 80, D 80 (catalyst), DBTD, DBTDL, DBTL, DBTL-KS 1260, DC 176, DOD-D 82727, DXR 81, DY 12, DY 28, Dabco T 12, Dabco T 12N, Dabco T 12SL, Davainex, Desmorapid Z, Di-n-butyltin dilaurate, Dibutylbis(1-oxododecyloxy)stannane, Dibutylbis(laurato)tin, Dibutylbis(lauroyloxy)tin, Dibutylstannylene dilaurate, Dibutyltin didodecanoate, Dibutyltin n-dodecanoate, Dow Corning 176, Embilizer L 101, Fascat 4202, Foamate S 9, Fomrez SUL 4, Gleck TL, HG 0111, JF-NS-C 010, Jeffcat T 12, K 1 Type A, KS 120, KS 1260, KS 20, Keverkat DBTL 162, Kosmos 19, L 101, LL 101, Lankromark LT 173, Liocat 118, Liocat 119, Mark 1038, Mark BT 1, Mark BT 11, Mark BT 18, Mark DBTL, Meister ZL 4401, Metacure T 12, Metatin 712, Metatin K 712, NSC 2607, Neostann U 100, Niax T 12, Nitto 8501, Octaflow BT 71, Ongrostab BLTM, Reatinor 932, Reaxis C 218, SCAT 1, SCAT 1W, SD-L 101, SM 2014C, SUL 4, Stabilizer D 22, Stanclere DBTL, Stanclere TL, Stann BL, Stann SB 430A, Stavinor 1200SN, T 12, TK 218, TL 10, TL 10 (catalyst), TL 100, TL 1000, TL 1000 (catalyst), TMV 186, TN 12, TN 12 (catalyst), TVS Tin Lau, TVS-TL 700, TVS-TL 800, Tegokat 218, Thermolite T 12, Thorcat 401, Tin dibutyl dilaurate, TinStab BL 277, Tinostat, U 100, U 12, YL 101, YL 101 (catalyst), Yoke T 12, ZT 101, ZT 102, Dodecanoic acid, 1,1'-(dibutylstannylene) ester
Fórmula InChI InChI=1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC dodecanoato de [dibutil(dodecanoiloxi)estanilo]
Peso molecular (g/mol) 631.5582
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.3827