Learn More
Dicloruro de dibutilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581184 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10308720 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10543561 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194870250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 683-18-1 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-18-1
Número MDL MFCD00000518
Clave InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
Nombre IUPAC dibutilo(dicloro)stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyltin dichloride
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 135.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnCl2
Cantidad 25 g
Fieser 01,213; 01,1294; 05,622
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: 320mg/l,hydrolises in hot water. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Peso molecular (g/mol) 303.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyltin dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.