Learn More
Dibutilditiltil, TRC
Código de producto. 30135088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135088 1 g 1 g
30012595 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4294551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20525-62-6
Fórmula molecular C12 H28 Sn
Peso molecular (g/mol) 291.06
Sinónimo Dibutyldiethylstannane, Diethyldibutyltin
Nombre IUPAC Dibutil(dietil)stannane
SMILES CCCC[Sn](CC)(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyldiethyltin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H9.2C2H5.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H2,2H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1213