Learn More
Acetato de dibutilamio (solución 0,5M en agua), TRC
Código de producto. 30012245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012245 100 mL 100 ml
30132907 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD427250100ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19070-91-8
Fórmula molecular C8H19N . C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 189.3
Sinónimo N-Butyl-1-butanamine Acetate, Dibutylamine Acetate, Acetic Acid Dibutylamine Salt
Nombre IUPAC ácido acético; N-butilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCCCC.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutylammonium Acetate
Cantidad 100 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1729
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dibutylammonium Acetate 0.5M