Learn More
Dibutilamina, TRC
Código de producto. 30382804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382804 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30382804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462738250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutylamine
CAS 111-92-2
Fórmula molecular C8 H19 N
Cantidad 250 mL
Sinónimo Dibutylamine (8CI), N-Butyl-1-butanamine, Di-n-butylamine, N,N-Di-n-butylamine, N,N-Dibutylamine, n-Dibutylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCNCCCC
Nombre IUPAC N-butilbutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 129.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517