Learn More
Dibutilamina-d18, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | di-n-Butylamine-d18 |
| CAS | 203578-32-9 |
| Fórmula molecular | C8 D18 H N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, N-(butyl-d9)- (9CI), Di-n-butyl-d18-amine, Dibutylamine-d18, Dibutylamine-D18, N-(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)-1-butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.3541 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.2647 |