Learn More
Succinato de dibutilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl succinate |
| Punto de fusión | -29.0°C |
| Densidad | 0.9800g/mL |
| Punto de ebullición | 274.0°C |
| Temperatura de inflamación | 144°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Fórmula lineal | C4H9O2CH2CH2CO2C4H9 |
| Cantidad | 100 mL |
| Gravedad específica | 0.98 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly. |
| Mostrar más |