Learn More
Sebacate de Dibutyl, TRC
Código de producto. 17970065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970065 50 g 50 g
30133003 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17970065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42952550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-43-3
Fórmula molecular C18 H34 O4
Peso molecular (g/mol) 314.46
Sinónimo Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS
Nombre IUPAC dibutilo decanodioato
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl Sebacate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2457