Learn More
Sebacato de dibutilo, Mikromol™
Descripción
Sebacato de dibutilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl Sebacate |
| CAS | 109-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Dibutyl Sebacate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H34 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Decanedioic acid, dibutyl ester (9CI), Sebacic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Bis(n-butyl) sebacate, DBS, Di-n-Butyl sebacate, Dibutyl decanedioate, Dibutyl sebacate, Ergoplast SDB, Kodaflex DBS, NSC 3893, PX 404, Polycizer DBS, Reomol DBS, Sebacic acid di-n-butyl ester, Staflex DBS, Uniflex DBS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | dibutilo decanodioato |
| Mostrar más |