Learn More
MedChemExpress Dibutyl phthalate
Código de producto. 16445467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16445467 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYY0304
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Dibutyl phthalate is a commonly used plasticizer commonly found in some food packaging materials, personal care products, and the coating of oral medications. May cause toxicity and adverse neurobehavioral effects.
Tekniske data
Contenido y almacenamiento Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 278.34 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 84-74-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.07%
Solubilidad Ethanol : ≥ 50 mg/mL (179.64 mM)
Cantidad 50 mg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.