Learn More
MedChemExpress Dibutyl phthalate
Tekniske data
Tekniske data
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 278.34 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 84-74-2 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.07% |
| Solubilidad | Ethanol : ≥ 50 mg/mL (179.64 mM) |
| Cantidad | 50 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?