Learn More
Fosfito de dibutilo, 14,5-16 % P, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10573701 100 g Frasco de vidrio 100 g
10337520 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10573701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155061000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1809-19-4 | C8H19O3P | 194.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809-19-4
Fórmula molecular C8H19O3P
Peso molecular (g/mol) 194.21
Número MDL MFCD00066633
Clave InChI OSPSWZSRKYCQPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl phosphite, dibutyl phosphonate, phosphonic acid, dibutyl ester, di-n-butylphosphite, dibutoxyphosphine oxide, mobil dbhp, dibutyl hydrogen phosphonate, di-n-butyl hydrogen phosphite, dibutylfosfit, phosphorous acid, dibutyl ester
PubChem CID 6327349
Nombre IUPAC dibutoxi(oxo)fosfanio
SMILES CCCCO[P+](=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl phosphite
Nombre de nota 96%
Densidad 0.9950g/mL
Punto de ebullición 118°C to 119°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3O]2P(O)H
Índice de refracción 1.4225 to 1.4245
Cantidad 100 g
Beilstein 01, I, 187
Gravedad específica 0.995
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 14.5 to 16% (P)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.