Learn More
Fosfato de dibutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-n-butylphosphate |
| CAS | 107-66-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H19 O4 P |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Butyl phosphate, (BuO)2(HO)PO (6CI), DBP, DP 4, DP 4 (coupling agent), Di-n-Butyl phosphate, Dibutyl acid phosphate, Dibutyl hydrogen phosphate, Dibutyl phosphate, HDBP, NSC 203039, NSC 22313 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCCOP(=O)(O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | fosfato de hidrógeno de dibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.21 |
| Mostrar más |