Learn More
Fosfato de dibutilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10678994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10678994 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10742294 250 g Frasco de vidrio 250 g
10626051 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10678994 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406640025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-66-4 | C8H19O4P | 210.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-66-4
Fórmula molecular C8H19O4P
Peso molecular (g/mol) 210.21
Número MDL MFCD00015245
Clave InChI JYFHYPJRHGVZDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl phosphate, di-n-butyl phosphate, phosphoric acid, dibutyl ester, dibutyl acid phosphate, di-n-butylphosphoric acid, dp 4 coupling agent, di-n-butyl hydrogen phosphate, unii-0072nn74tn, phosphoric acid di-n-butyl ester, phosphoric acid dibutyl ester
PubChem CID 7881
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de dibutilo
SMILES CCCCOP(O)(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl phosphate
Nombre de nota 97%
Acidez 259 to 267mg KOH/g
Punto de fusión -13.0°C
Densidad 1.0580g/mL
Punto de ebullición 250.0°C
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3(CH2)3O)2P(O)OH
Índice de refracción 1.4270 to 1.4290
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1.058
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.