Learn More
Fosfato de dibutilfenilo, TRC
Código de producto. 30382771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382771 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30382771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD429478250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl Phenyl Phosphate
CAS 2528-36-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H23 O4 P
Cantidad 250 mg
Sinónimo Butyl phenyl phosphate ((BuO)2(PhO)PO) (6CI, 7CI), Dibutyl phenyl phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23O4P/c1-3-5-12-16-19(15,17-13-6-4-2)18-14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)Oc1ccccc1
Nombre IUPAC fosfato de dibutilfenilo
Peso molecular (g/mol) 286.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1334
Porcentaje de pureza >95