Learn More
Maleato Dibutilo, TRC
Código de producto. 30380795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380795 50 g 50 g
30375904 25 g -
30374716 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42953550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-76-0
Fórmula molecular C12 H20 O4
Peso molecular (g/mol) 228.28
Sinónimo 2-Butenedioic acid (2Z)-, dibutyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (Z)-, dibutyl ester, Maleic acid, dibutyl ester (6CI,8CI), Butyl maleate, DBM, Di-n-butyl maleate, Dibutyl maleate, Maleic acid di-n-butyl ester, RC Comonomer DBM, Staflex DBM, Vinavil CF 5
Nombre IUPAC dibutil (Z)-but-2-enodioato
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl maleate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1362