Learn More
Maleato de dibutilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10431202 250 g Frasco de vidrio 250 g
10123441 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353102500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-76-0 | C12H20O4 | 228.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-76-0
Fórmula molecular C12H20O4
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00009447,MFCD00065141
Clave InChI JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo dibutyl maleate, butyl maleate, staflex dbm, rc comonomer dbm, maleic acid, dibutyl ester, di-n-butyl maleate, 2-butenedioic acid z-, dibutyl ester, 2-butenedioic acid, dibutyl ester, maleic acid dibutyl ester, 2-butenedioic acid 2z-, dibutyl ester
PubChem CID 5271569
Nombre IUPAC dibutil (Z)-but-2-enodioato
SMILES CCCCOC(=O)\C=C/C(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl maleate
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 274°C to 277°C
Temperatura de inflamación 120°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCOCHCHCOO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 250 g
Beilstein 02, IV, 2209
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyl maleate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.