Learn More
Éter dibutílico, TRC
Código de producto. 30382989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382989 50 mL -
30379202 500 mL 500 ml
30378816 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42946550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-96-1
Fórmula molecular C8 H18 O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Sinónimo Butyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[butane], Butyl oxide, Di-n-butyl ether, Dibutyl ether, Dibutyl oxide, NSC 8459, n-Bu2O, n-Butyl ether
Nombre IUPAC 1-butoxibutano
SMILES CCCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butylether
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1358