Learn More
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15691010 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
200 L
Envase:
Can
Glass Bottle
Metal Drum
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
200 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691010 200 L Metal Drum 200 litros
15671010 1 L Glass Bottle 1 litro
15601020 20 L Can 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691010 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 110280200L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 142-96-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00009461
Clave InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
PubChem CID 8909
Nombre IUPAC 1-butoxibutano
SMILES CCCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl Ether
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Densidad 0.764g/mL at 25°C
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Punto de ignición 365°F
Envase Metal Drum
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2O
Índice de refracción n20/D 1.399(lit.)
Cantidad 200 L
Número UN UN1149
Beilstein 1732752
Densidad del vapor 4.48 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Presión de vapor 4.8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus