Learn More
Éter dibutílico, puriss p.a., ≥99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Código de producto. 15694180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15694180 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15694180 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 344621L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., bajo en compuestos aromáticos,≥99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl ether
CAS 142-96-1
Densidad 0.764g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Punto de ignición 365°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2O
Número MDL MFCD00009461
Cantidad 1 L
Número UN UN1149
Beilstein 1732752
Sinónimo di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
Clave InChI DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCCC
Nombre IUPAC 1-butoxibutano
Peso molecular (g/mol) 130.23
PubChem CID 8909
Densidad del vapor 4.48 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Presión de vapor 4.8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)