Learn More
Adipato de dibutilo, TRC
Código de producto. 30383634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383634 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30383634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4266105ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic acid-di-n-butyl ester
CAS 105-99-7
Fórmula molecular C14 H26 O4
Cantidad 5 mL
Sinónimo Adipic acid, dibutyl ester (6CI,7CI,8CI), Hexanedioic acid, dibutyl ester (9CI), 3PS, Adimoll DB, Adipic acid di-n-butyl ester, Butyl adipate, Cetiol B, Di-n-butyl adipate, Dibutyl adipate, Dibutyl hexanedioate, Experimental Tick Repellent 3, Experimental Tick Repellent 3PS, Monocizer W 260, NSC 8086, Polycizer W 260, W 260
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SMILES CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
Nombre IUPAC hexanodioato de dibutilo
Peso molecular (g/mol) 258.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1831