Learn More
Fosfato de dibutil 4-hidroxibutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl 4-Hydroxybutyl Phosphate |
| CAS | 89197-75-1 |
| Fórmula molecular | C12H27O5P |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27O5P/c1-3-5-10-15-18(14,16-11-6-4-2)17-12-8-7-9-13/h13H,3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOP(OCCCC)(OCCCCO)=O |
| Nombre IUPAC | fosfato de dibutilo 4-hidroxibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1596 |