Learn More
Dibutil 3-Hidroxibutilo Fosfato, TRC
Código de producto. 30387093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387093 2.5 mg
30384948 5 mg
30376215 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4281552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89197-69-3
Fórmula molecular C12 H27 O5 P
Peso molecular (g/mol) 282.31
Sinónimo TBP-OH
Nombre IUPAC Dibutil 3-hidroxibutilo fosfato
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl 3-Hydroxybutyl Phosphate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27O5P/c1-4-6-9-15-18(14,16-10-7-5-2)17-11-8-12(3)13/h12-13H,4-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1596