Learn More
3,3'-((2-hidroxietil)azanediil)dipropionato de dibutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl 3,3'-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)dipropionate |
| CAS | 1372787-88-6 |
| Fórmula molecular | C16H31NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(3-Butoxy-3-oxopropyl)-N-(2-hydroxyethyl)-b-alanine butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H31NO5/c1-3-5-13-21-15(19)7-9-17(11-12-18)10-8-16(20)22-14-6-4-2/h18H,3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCCCC)CCN(CCO)CCC(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 3-[(3-butoxi-3-oxopropil)-(2-hidroxietil)amino]propanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 317.43 |