Learn More
2,3,4,5-tetracloroftalato de dibutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl 2,3,4,5-Tetrachlorophthalate |
| CAS | 3015-66-5 |
| Fórmula molecular | C16H18Cl4O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester, 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid Dibutyl Ester, Tetrachloro-phthalic Acid Dibutyl Ester, 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzenedicarboxylic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl Tetrachlorophthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18Cl4O4/c1-3-5-7-23-15(21)9-10(16(22)24-8-6-4-2)12(18)14(20)13(19)11(9)17/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetraclorobenceno-1,2-dicarboxilato de dibutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 416.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.9959 |