Learn More
Dibucaine, MedChemExpress
Código de producto. 16418528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418528 10 g 10 g
16400998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0552
MedChemExpress Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine (Cinchocaine) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine is a potent SChE inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibucaine
CAS 85-79-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H29N3O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Cinchocaine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (104.82 mM)
SMILES O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 343.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.46
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation