Learn More
Dibucaine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16428528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428528 10 g 10 g
16410998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0552A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
MedChemExpress Dibucaine hydrochloride (Cinchocaine hydrochloride) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine hydrochloride is a potent SChE inhibitor.
Dibucaine hydrochloride (Cinchocaine hydrochloride) is a sodium channel inhibitor. Dibucaine hydrochloride is a potent SChE inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibucaine hydrochloride
CAS 61-12-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30ClN3O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Cinchocaine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (289.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (263.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(OCCCC)=NC2=CC=CC=C12)NCCN(CC)CC.Cl
Peso molecular (g/mol) 379.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.92
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation