Learn More
Diisetionato de dibrompropamidina, LoGiCal
Código de producto. 30464287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30464287 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30464287 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0809.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibrompropamidine diisetionate
CAS 614-87-9
Nombres de analitos o componentes Dibrompropamidine diisetionate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 Br2 N4 O2 . 2 C2 H6 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, compd. with 4,4'-(trimethylenedioxy)bis[3-bromobenzamidine], Benzamidine, 4,4'-(trimethylenedioxy)bis[3-bromo-, bis(2-hydroxyethanesulfonate), Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[3-bromo-, bis(2-hydroxyethanesulfonate), 1,3-Di(4-amidino-2-bromophenoxy)propane di-2-hydroxyethanesulfonate, 2,2'-Dibromo-4,4'-diamidinodiphenoxypropane di-(β-hydroxyethanesulfonate), Brolene, Brolene Ointment, Brulidine, Dibromopropamidine Diisethionate, Dibromopropamidine isethionate, Dibrompropamidine isethionate, NSC 33424, NSC 528031
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18Br2N4O2.2C2H6O4S/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;2*3-1-2-7(4,5)6/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=N)c1ccc(OCCCOc2ccc(cc2Br)C(=N)N)c(Br)c1.OCCS(=O)(=O)O.OCCS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 3-bromo-4-[3-(2-bromo-4-carbamimidoilfenoxi)propoxi]bencenocarboximidamida; ácido 2-hidroxietanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 722.42
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.977 g/mol