Learn More
Diclorhidrato de dibromopropamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromopropamidine hydrochloride |
| CAS | 50357-61-4 |
| Fórmula molecular | C17 H18 Br2 N4 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[3-bromo-, dihydrochloride (9CI), Dibromopropamidine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18Br2N4O2.2ClH/c18-12-8-10(16(20)21)2-4-14(12)24-6-1-7-25-15-5-3-11(17(22)23)9-13(15)19;;/h2-5,8-9H,1,6-7H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(OCCCOc2ccc(cc2Br)C(=N)N)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-[3-(2-bromo-4-carbamimidoilfenoxi)propoxi]bencenocarboximidamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 543.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 539.933 |